Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées avec piston
Fournissent une précision volumétrique adaptée à vos besoins de pipetage. Les pipettes graduées Hirschmann Instruments™ avec piston sont équipées d’une graduation ambrée.
25.15€ - 47.70€
Spécification
Graduée | Oui |
---|---|
Couleur de graduation | Ambré |
Type de graduation | Graduations ambrées permanentes avec couleur de diffusion argentée |
Quantité | 1 de chaque |
Type | Pipette graduée |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10482081
|
Hirschmann™
1190133 |
1 mL | 335 mm |
34.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10083900
|
Hirschmann™
1190170 |
25 ml | 475 mm |
41.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10073900
|
Hirschmann™
1190160 |
10 ml | 385 mm |
47.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10432661
|
Hirschmann™
1190153 |
5 ml | 360 mm |
28.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10014740
|
Hirschmann™
1190165 |
20 ml | 430 mm |
38.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10698221
|
Hirschmann™
1190141 |
2 ml | 345 mm |
25.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Graduées pour basculer
- Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Oui | |
Graduations ambrées permanentes avec couleur de diffusion argentée | |
Pipette graduée |
Ambré | |
1 de chaque |