Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées avec piston
Fournissent une précision volumétrique adaptée à vos besoins de pipetage. Les pipettes graduées Hirschmann Instruments™ avec piston sont équipées d’une graduation ambrée.
Marque:  Hirschmann™ 1190153
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.05400kg
Code produit. 10432661
  • 28.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-07-2024
Description
  • Graduées pour basculer
  • Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Spécification
Oui
Graduations ambrées permanentes avec couleur de diffusion argentée
5 ml
Pipette graduée
Ambré
1/boîte
360 mm