Learn More
Bochem™ Seau gradué
Le seau gradué Bochemtrade; dispose de graduations par litre.
125.00€ - 165.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
---|---|
Description | Sans bague d’appui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) supérieur | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) supérieur | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10547901
|
Bochem™
8320 |
6 l | 260 mm | 190 mm |
125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10740622
|
Bochem™
8323 |
12 L | 300 mm | 270 mm |
165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
ulliCouvercle vendu séparément/liliSans bague d’appui/liliGradué/li/ulSpécification
Acier inoxydable (18/10) | |
Sans bague d’appui |