Learn More
Bochem™ Seau gradué
Le seau gradué Bochemtrade; dispose de graduations par litre.
Marque: Bochem™ 8320
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
ulliCouvercle vendu séparément/liliSans bague d’appui/liliGradué/li/ulSpécification
Seau en acier inoxydable, sans couvercle | |
Acier inoxydable (18/10) | |
260 mm |
6 l | |
Sans bague d’appui | |
190 mm |