Learn More
Fisherbrand™ Papier Joseph de grade 608
Le papier Fisherbrand™ de grade 608 est très absorbant et n’est pas pelucheux.
Marque: Fisherbrand™ 0608F00001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Papier fin 25 g/m2
- très absorbant et sans peluche
Spécification
500 mm | |
500 x 350 mm | |
Nettoyage et séchage des récipients en verre, tubes, flacons, plaques microscopiques, bouteilles dans les laboratoires et les hôpitaux | |
608 |
350 mm | |
Feuille | |
800 Paquet |