Learn More
Fisherbrand™ Papier Joseph de grade 608
Code produit. p-8003291 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Format:
Feuille
Feuille pliée
Quantité d’emballage:
40 Paquets
800 Paquet
Conditionnement:
40 pièces
800 pièces
Code produit. 11734586
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le papier Fisherbrand™ de grade 608 est très absorbant et n’est pas pelucheux.
  • Papier fin 25 g/m2
  • très absorbant et sans peluche
Applications :
  • Nettoyage et séchage de récipients en verre, de tubes, de flacons, de plaques microscopiques, de flacons en laboratoire et dans les hôpitaux
  • Spécification
    Longueur (métrique) 500 mm
    Largeur (métrique) 350 mm
    Dimensions (L x l) 500 x 350 mm
    Format Feuille pliée
    À utiliser avec (application) Nettoyage et séchage des récipients en verre, tubes, flacons, plaques microscopiques, bouteilles dans les laboratoires et les hôpitaux
    Quantité d’emballage 40 Paquets
    Qualité 608