Learn More
Fisherbrand™ Papier de protection de surface de grade 604
Conçu pour protéger les surfaces de laboratoire contre les déversements dangereux. Le papier de protection de surface Fisherbrand™ de grade 604 protège contre les dommages dus aux impacts et aux liquides acides, toxiques, corrosifs et radioactifs.
64.95€ - 257.00€
Spécification
Type de produit | Papier de protection de surface |
---|---|
Matériau | Papier de grade 604 |
Matière absorbante | Polyéthylène |
Couleur | Blanc |
Épaisseur | 0,25mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11710005
|
Fisherbrand™
0604R00022 |
50 m x 6 cm | Rouleau | N/A | N/A | N/A | |||||
11715375
|
Fisherbrand™
0604F00021 |
520 x 420 mm | Feuilles individuelles | N/A | N/A | N/A | |||||
11725375
|
Fisherbrand™
0604F00023 |
600 x 500 mm | Feuilles individuelles | N/A | N/A | N/A | |||||
11728742
|
Fisherbrand™
0604F00022 |
570 x 460 mm | Feuilles individuelles |
108.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11758722
|
Fisherbrand™
0604R00021 |
50 m x 46 cm | Rouleau |
163.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Disponible sous forme de feuilles ou de rouleaux
- Le papier absorbant 125 g/m2 avec support en polyéthylène absorbe rapidement les déversements et empêche leur écoulement sur la surface de travail
Spécification
Papier de protection de surface | |
Polyéthylène | |
0,25mm |
Papier de grade 604 | |
Blanc |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Papier de protection de surface de grade 604