Learn More
Fisherbrand™ Papier de protection de surface de grade 604
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
500 x 600 mm
50 m x 46 cm
50 m x 6 cm
520 x 420 mm
570 x 460 mm
Type d’emballage:
Feuilles individuelles
Rouleau
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Description
- Disponible sous forme de feuilles ou de rouleaux
- Le papier absorbant 125 g/m2 avec support en polyéthylène absorbe rapidement les déversements et empêche leur écoulement sur la surface de travail
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier de protection de surface |
| Matériau | Papier de grade 604 |
| Longueur (métrique) | 520 mm |
| Largeur (métrique) | 420 mm |
| Dimensions (L x l) | 520 x 420 mm |
| Matière absorbante | Polyéthylène |
| Couleur | Blanc |
| Épaisseur | 0,25mm |
| Quantité | 100 feuilles |
| Type d’emballage | Feuilles individuelles |