Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre spécial pour filtrage moyen grade 602
Convient à tous les travaux en laboratoire. Le papier filtre spécial pour filtrage moyen 602 Fisherbrand™ est utilisé pour la filtration de divers produits et l’emballage de produits pharmaceutiques (pilules, poudres, pansements et comprimés).
11.30€ - 264.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | All works in laboratories - filtration of various products, pharmaceutical wrapping (pills, powders , dressing bandages and tablets) |
---|---|
Qualité | 602 |
Dimensions (L x l) | 520 x 420mm |
Longueur (métrique) | 520 mm |
Largeur (métrique) | 420 mm |
Code produit | Marque | Format | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11714166
|
Fisherbrand™
|
Feuille | Lot de 500 |
264.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11754566
|
Fisherbrand™
|
Folded Sheet | 25PK |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Papier filtre spécial• Papier filtre gris grade 602
• Feuille
Spécification
All works in laboratories - filtration of various products, pharmaceutical wrapping (pills, powders , dressing bandages and tablets) | |
520 x 420mm | |
420 mm |
602 | |
520 mm |