Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre spécial pour filtrage moyen grade 602
Convient à tous les travaux en laboratoire. Le papier filtre spécial pour filtrage moyen 602 Fisherbrand™ est utilisé pour la filtration de divers produits et l’emballage de produits pharmaceutiques (pilules, poudres, pansements et comprimés).
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 4.95000kg
Description
- Couleur : Gris vélin
Spécification
Feuille | |
602 | |
520 x 420mm | |
420 mm |
Tous les travaux de laboratoire : filtration de divers produits, emballage de produits pharmaceutiques (comprimés, poudres, pansements et tablettes) | |
Lot de 500 | |
520 mm |