Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre de calibre 601 à usage général
Papier filtre utilisé dans les travaux d’analyse en laboratoire, vitesse de filtration moyenne.
3.80€ - 19.45€
Spécification
Format | Disque uni |
---|---|
Porosité | 5 à 13 μm |
À utiliser avec (application) | Travaux généraux, hôpitaux, laboratoires de recherche, écoles, industries chimiques, produits cosmétiques, denrées alimentaires et boissons |
Quantité | 100 / boîte |
Épaisseur (métrique) | 0,16 mm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11572003
|
Fisherbrand™
|
42,5 mm |
3.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11546873
|
Fisherbrand™
|
55 mm |
8.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11556873
|
Fisherbrand™
|
70 mm |
8.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11582003
|
Fisherbrand™
|
85 mm |
8.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11566873
|
Fisherbrand™
|
90 mm |
8.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11576873
|
Fisherbrand™
|
110 mm |
10.68€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11425248
|
Fisherbrand™
|
125 mm |
10.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11435248
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
13.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11445248
|
Fisherbrand™
|
185 mm |
18.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11592003
|
Fisherbrand™
|
240 mm |
19.45€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 73 g/m2 poids
- Épaisseur : 0,16mm
- Taille des pores de 5 à 13 μm
- Vitesse de filtration de 88 secondes
- Résistance à l’éclatement de 1,95 kg/cm2
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Disque uni | |
Travaux généraux, hôpitaux, laboratoires de recherche, écoles, industries chimiques, produits cosmétiques, denrées alimentaires et boissons | |
0,16 mm |
5 à 13 μm | |
100 / boîte |