Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre de calibre 601 à usage général
Papier filtre utilisé dans les travaux d’analyse en laboratoire, vitesse de filtration moyenne.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.24300kg
Code produit. 11445248
  • 18.85€ / 100 pièces
Expédition estimée: 20-08-2024
Description
  • 73 g/m² poids
  • Épaisseur : 0,16mm
  • Taille des pores de 5 à 13 μm
  • Vitesse de filtration de 88 secondes
  • Résistance à l’éclatement de 1,95 kg/cm²
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
Disque uni
88 secondes
100 / boîte
185 mm
5 à 13 μm
Travaux généraux, hôpitaux, laboratoires de recherche, écoles, industries chimiques, produits cosmétiques, denrées alimentaires et boissons
0,16 mm