Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre à usage général en cellulose, calibre 122
Vitesse de filtration très élevée. Le papier filtre à usage général en cellulose Fisherbrand™ de grade 122 est utilisé pour tous les travaux généraux en laboratoire.
4.00€ - 155.00€
Spécification
Matériau Cellulose
Particle Retention 17 à 30 μm
Porosité 17 à 30 μm
Qualité 122
Épaisseur (métrique) 0.17 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 22
Code produit Marque Format Diamètre (métrique) du disque Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Format Diamètre (métrique) du disque Prix Quantité et disponibilité  
11788742
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disque plié 130 mm
33.25€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11758742
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disque uni 190 mm
20.95€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11788752
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disque uni 330 mm
30.40€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-09-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15535699
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disque plié 190 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11758752
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disque plié 400 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11768752
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disque plié 500 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11775205
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disque plié 450 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11705215
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disque plié 650 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11778752
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disque plié 70 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11812723
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disque lisse 125 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11715205
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disque lisse 110 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11708752
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disque lisse 130 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15525699
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disque plié 150 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11725205
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disque lisse 185 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11735205
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disque lisse 210 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11765205
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disque lisse 240 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11795205
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disque plié 110 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11738553
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disque lisse 400 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11715905
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disque lisse 500 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11795195
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disque lisse 45 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11705205
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disque lisse 55 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15565689
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disque lisse 70 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Vitesse de filtration très élevée
  • Utilisés dans les travaux généraux, les hôpitaux, les laboratoires de recherche
Applications :
  • Industries chimique, pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et des boissons
  • Spécification
    Spécification
    Cellulose
    17 à 30 μm
    0.17 mm
    17 à 30 μm
    122