Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre à usage général en cellulose, calibre 122
Vitesse de filtration très élevée. Le papier filtre à usage général en cellulose Fisherbrand™ de grade 122 est utilisé pour tous les travaux généraux en laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11812723
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Vitesse de filtration très élevée
  • Utilisé pour les travaux généraux, les hôpitaux, les laboratoires de recherche
Applications :
  • Industries chimiques, pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires et des boissons
  • Spécification
    Spécification
    Disque lisse
    17 à 30 μm
    Papier filtre utilisé pour tous les travaux généraux en laboratoire
    100/boîte
    125 mm
    Cellulose
    17 à 30 μm
    122
    0.17 mm
    125 mm