Learn More
Sampling Systems™ Porte-écouvillons Grab-It™
Idéal pour le maintien des écouvillons en tissu pour le nettoyage des endroits difficiles à atteindre.
Marque: Sampling Systems™ 8420A-1300
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 2.18400kg
Description
- Léger
- Fabriqué en aluminium et en plastique
- Disponible en deux longueurs : 750 ou 1300 mm
Spécification
Porte-écouvillon | |
Léger | |
1300 mm |
Aluminium, plastique | |
Nettoyage |