Learn More
Sampling Systems™ Porte-écouvillons Grab-It™
Idéal pour le maintien des écouvillons en tissu pour le nettoyage des endroits difficiles à atteindre.
41.30€ - 67.85€
Spécification
Type de produit | Porte-écouvillon |
---|---|
Matériau | Aluminium, plastique |
Modèle | Léger |
À utiliser avec (application) | Nettoyage |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15869511
|
Sampling Systems™
8420A-750 |
750 mm |
41.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15859511
|
Sampling Systems™
8420A-1300 |
1300 mm |
67.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Léger
- Fabriqué en aluminium et en plastique
- Disponible en deux longueurs : 750 ou 1300 mm
Spécification
Porte-écouvillon | |
Aluminium, plastique | |
Léger | |
Nettoyage |