Learn More
A&D Weighing Balances de précision à étalonnage interne agréées Classe II GP Series
Fonction SmartRange pour une précision supérieure quelle que soit la tare du conteneur. Étalonnage automatique interne et interface standard RS232. Métrologie OIML-EC agréée disponible sur certains modèles.
2869.66€ - 5061.69€
Spécification
Type d’affichage | VFD |
---|---|
Temps de stabilisation | 1,5 secondes |
Type | Balance industrielle de précision |
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16601132
|
A&D Weighing
GP-30K-EC |
31 kg | 0,1 g |
4201.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16621132
|
A&D Weighing
GP-32K-EC |
31 kg/6,1 kg | 1 g/0,1 g (plage intelligente) |
3329.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16651122
|
A&D Weighing
GP-100K-EC |
101 kg | 1 g |
5061.69€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16651132
|
A&D Weighing
GP-60K-EC |
61 kg | 1 g |
4201.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16671122
|
A&D Weighing
GP-102K-EC |
101 kg/61 kg | 10 g/1 g (plage intelligente) |
4501.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16681122
|
A&D Weighing
GP-12K-EC |
12 kg | 0,1 g |
2869.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16691122
|
A&D Weighing
GP-20K-EC |
21 kg | 0,1 g |
3170.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Homologué type CE (sauf modèles KS, GP-40K, GP-61K)
- Conception à bras pivotant ou écran séparé et plateforme
- Protection IP65
- Construction durable en alliage d'aluminium et acier inoxydable
- Étalonnage facile avec masse interne
- Vitesse de réponse SHS de 1,5 seconde seulement
- Conformité aux normes GLP, GMP et ISO
- Interface RS-232C
- Sortie comparateur et sortie analogique (en option)
- Grand affichage fluorescent sous vide
- Fonction de mémorisation de données
- Fonction de dénombrement avec amélioration automatique de la précision du comptage (ACAI)
- Fonction plage intelligente (GP-32K/102K/32KS)
- Fonction comparateur
- Pesée avec crochet inférieur pour échantillonnage thermique/magnétique ou mesurage densimétrique
- Fonction de pesée d'animaux
Spécification
VFD | |
1,5 secondes | |
Balance industrielle de précision |