Learn More
A&D Weighing Balances de précision à étalonnage interne agréées Classe II GP Series
Fonction SmartRange pour une précision supérieure quelle que soit la tare du conteneur. Étalonnage automatique interne et interface standard RS232. Métrologie OIML-EC agréée disponible sur certains modèles.
Marque:  A&D Weighing GP-32K-EC
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 20.00000kg
Code produit. 16621132
  • 3329.29€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Homologuées CE
  • Conception avec bras pivotant ou conception avec écran et plateforme séparés
  • Protection IP65
  • Structure durable en acier inox et alliage d’aluminium
  • Étalonnage facile avec le poids de calibrage interne
  • Vitesse de réponse SHS de seulement 1,5 seconde
  • Conformes aux normes BPL, BPF et ISO
  • Interface RS-232C
  • Sortie de comparateur et sortie analogique (en option)
  • Grand affichage fluorescent sous vide
  • Fonction de mémoire de données
  • Fonction de comptage avec ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement, amélioration de la précision du comptage automatique)
  • Fonction de gamme intelligente (GP-32K/102K/32KS)
  • Fonction de comparaison
  • Crochet sous la balance pour la pesée d’échantillons thermiques et magnétiques ainsi que pour le calcul de la densité
  • Fonction de pesée d’animaux
Spécification
Spécification
31 kg/6,1 kg
1 g/0,1 g (plage intelligente)
Balance industrielle de précision
VFD
1,5 secondes