Learn More
Gosselin™ Pots en polypropylène
Pour un stockage général sûr et sécurisé en laboratoire. Les pots en PP Gosselin™ sont fabriqués en PP blanc.
Marque: Gosselin™ PR1000-02
Description
- Produit non stérile
- Grande résistance aux chocs
- Avec bouchon à vis en PP
Spécification
Récipient | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
CE, DIV, CE N°1935/2004 | |
Bouchon à vis | |
98 mm | |
Bouchon à vis double fermeture en polypropylène blanc |
Oui | |
Droit, cylindrique | |
1070 mL | |
Blanc | |
blanc | |
120 mm | |
70/Carton |