Learn More
Corning™ Sachets stériles pour mélangeur en polyéthylène
Sachets universels pour suspension homogène
Marque: Corning™ BBAG-04
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 15.00000kg
Description
- Sachets en polyéthylène (PE)
- 80 à 3500 ml
- Avec ou sans filtre
- Informations de traçabilité sur chaque sachet à filtre
- Stérile
Informations sur la commande
Utilisez un clip de poche, Cat. Nº 07-201-979 pour fermer les sachets entre les étapes de préparation des échantillons.
Spécification
Avec filtre latéral | |
Naturel | |
Stérile | |
500/boîte | |
300 mm |
400 ml | |
Polyéthylène | |
1 500/carton | |
50/boîte | |
190 mm |