Learn More
Corning™ Sachets stériles pour mélangeur en polyéthylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 ml
Description:
Avec filtre complet
Avec filtre latéral
Sans filtre
Quantité:
50/boîte
Conditionnement:
1500 pièces
2500 pièces
Description
- Sachets en polyéthylène (PE)
- 80 à 3500 ml
- Avec ou sans filtre
- Informations de traçabilité sur chaque sachet à filtre
- Stérile
Informations sur la commande
Utilisez un clip de poche, Cat. Nº 07-201-979 pour fermer les sachets entre les étapes de préparation des échantillons.
Spécification
Spécification
| Description | Avec filtre latéral |
| Capacité (métrique) | 400 ml |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Stérile |
| Nbre par carton | 1 500/carton |
| Nb par paquet | 500/boîte |
| Quantité | 50/boîte |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Largeur (métrique) | 190 mm |