Learn More
Corning™ Sachets stériles pour mélangeur en polyéthylène
Sachets universels pour suspension homogène
Marque: Corning™ SM2-01
386.43 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 18.00000kg
Description
- Sachets en polyéthylène (PE)
- 80 à 3500 ml
- Avec ou sans filtre
- Informations de traçabilité sur chaque sachet à filtre
- Stérile
Informations sur la commande
Utilisez un clip de poche, Cat. Nº 07-201-979 pour fermer les sachets entre les étapes de préparation des échantillons.
Spécification
Sans filtre | |
Naturel | |
Stérile | |
500/boîte | |
300 mm |
400 ml | |
Polyéthylène | |
2500/carton | |
50/boîte | |
180 mm |