Learn More
Gosselin™ Récipient carré en PEHD, gradué, 1 L
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
Description
Les flacons carrés Corning™ Gosselin™ sont en polyéthylène haute densité (PEHD) résistant aux chocs.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1 L |
Matériau | HDPE |
Nbre par carton | 77/carton |
Couleur de bouchon | Rouge |
Graduated | Oui |
Taille du bouchon | 28 mm |
Type de bouchon | Bouchon à vis inviolable avec joint profilé |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gosselin™ Récipient carré en PEHD, gradué, 1 L >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu