Learn More
Gosselin™ Tubes à essai à base circulaire
Grande résistance à la centrifugation jusqu’à 3000 xg avec un adaptateur approprié dans un rotor équilibré. Les tubes à essai à base circulaire Gosselin™ sont fabriqués en PS.
89.27€ - 516.10€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Matériau | PS |
Type de produit | Tube à essai |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11734624
|
Gosselin™
TL40-04 |
2 mL |
516.10€
5000 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11700485
|
Gosselin™
TL41A-03 |
1 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11782065
|
Gosselin™
TL41A-01 |
1 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Pour un usage en laboratoire
- Compatibilité avec les systèmes d’automatisation
- Tous les tubes sont marqués CE + DIV
- Avec ou sans bouchon
- En version aseptique ou stérile
Spécification
Naturel | |
PS | |
Tube à essai |