Learn More
Gosselin™ Tubes à essai à base circulaire
Grande résistance à la centrifugation jusqu’à 3000 xg avec un adaptateur approprié dans un rotor équilibré. Les tubes à essai à base circulaire Gosselin™ sont fabriqués en PS.
Marque: Gosselin™ TL41A-01
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.02500kg
Description
- Pour une utilisation en laboratoire
- Compatibles avec les systèmes d’automatisation
- Tous les tubes sont marqués CE + DIV
- Disponibles avec ou sans bouchon
- Disponibles en version aseptique ou stérile
Spécification
CE, UL, ISO 11137 | |
1 ml | |
Oui | |
2500BG | |
Non | |
N° |
Naturel | |
PS | |
Pour les applications cliniques et environnementales, les produits laitiers, les industries, la microbiologie | |
12,500 Carton | |
8.4 mm | |
Tube à essai |