Learn More
Corning™ Boîtes de Pétri
Optimisées pour l’automatisation. Les boîtes de Pétri Gosselin™ sont fabriquées en PS transparent.
Marque: Corning™ BB64-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Optimisées pour l’automatisation. Les boîtes de Pétri Gosselin™ sont fabriquées en PS transparent.
- PS de cristal
- Planéité optimale
- Fabrication classe 100
- Ouverture facile
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Double ensachage | |
65 x 14.5 mm | |
65 mm |
Quadrillé | |
Rond | |
1 | |
6 | |
14,5 mm |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
917604 | Certificat de conformité | 10/04/2025 | BB64-01 |
916745 | Certificat de conformité | 21/02/2025 | BB64-01 |
908205 | Certificat de conformité | 15/01/2025 | BB64-01 |
898039 | Certificat de conformité | 16/12/2024 | BB64-01 |
883110 | Certificat de conformité | 11/07/2024 | BB64-01 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Boîtes de Pétri > Un compartiment ; Six orifices d’aération ; Stérile ; Double-sachet ; 65 x 15 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu