Learn More
Gosselin™ Étaleurs d’innoculation en L
Pour la répartition sur une surface de milieux solides dans des applications microbiologiques. Les épandeurs d’inoculation en forme de L Gosselin™ sont en PS.
Marque: Gosselin™ ETAR-01
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 8.48000kg
Description
- Extrémité courbe
- Stériles et jetables
- Conditionnés en sachets à glissière inviolables
Spécification
Oui | |
En L | |
Blanc | |
Polystyrène | |
CE N°1935/2004, ISO 11137 |
Stérile | |
Étaleur d’inoculation | |
Lot de 1000 | |
148 mm | |
Pour les utilisations environnementales, industrielles, microbiologiques et dans l’industrie des produits laitiers |