Learn More
Gosselin™ Étaleurs d’innoculation en L
Pour la répartition sur une surface de milieux solides dans des applications microbiologiques. Les épandeurs d’inoculation en forme de L Gosselin™ sont en PS.
69.80€ - 470.59€
Spécification
Certifications/Conformité | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Polystyrène |
Type de produit | Étaleur d’inoculation |
Stérilité | Oui |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12908140
|
Gosselin™
ETAR-01 |
Lot de 1000 |
86.81€
1000 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11821741
|
Gosselin™
ETAR-06 |
Quantité par carton : 2 000 |
161.00€
400 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11836191
|
Gosselin™
ETAR-02 |
Sachets de 5 |
69.80€
400 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12622265
|
Gosselin™
ETAR-05 |
Quantité par carton : 6000 |
470.59€
6000 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12642285
|
Gosselin™
ETAR-01 |
Lot de 1000 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Extrémité courbe
- Stériles et jetables
- Conditionnés en sachets à glissière inviolables
Spécification
CE N°1935/2004, ISO 11137 | |
Polystyrène | |
Oui | |
En L | |
Pour les utilisations environnementales, industrielles, microbiologiques et dans l’industrie des produits laitiers |
Blanc | |
Étaleur d’inoculation | |
148 mm | |
Oui |