Learn More
Gosselin™ Étaleurs d’innoculation en L
Pour la répartition sur une surface de milieux solides dans des applications microbiologiques. Les épandeurs d’inoculation en forme de L Gosselin™ sont en PS.
Marque: Gosselin™ ETAR-05
353.68 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 9.24210kg
Description
- Extrémité courbe
- Stériles et jetables
- Conditionnés en sachets à glissière inviolables
Spécification
Oui | |
En L | |
Blanc | |
PS | |
CE N°1935/2004, ISO 11137 |
Stérile | |
Étaleur d’inoculation | |
Quantité par carton : 6000 | |
148 mm | |
Pour les utilisations environnementales, industrielles, microbiologiques et dans l’industrie des produits laitiers |