Learn More
Gosselin™ Tubes à essai en PP à base plate
Solution idéale pour une utilisation clinique, environnementale, industrielle, microbiologique et dans l’industrie laitière. Les tubes à essai en PP à fond plat Gosselin™ sont fabriqués en PP naturel transparent.
Marque:  Gosselin™ TP5-16
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 8.14000kg
Code produit. 13483916
  • 385.74€ / 1600 pièces
Expédition estimée: 27-11-2024
Description
  • Tubes à centrifuger
  • Niveau garanti de stérilité conforme à la norme ISO 11137 : Nil
  • Contact alimentaire : les matières premières sont conformes à la réglementation CE N° 1935/2004
Spécification
Spécification
CE, IVD, N°CE1935/2004, ISO 11137
PEBD
Avec bouchon à vis rouge
54 mm
Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie
400 BG
Stérile
Bouchon à vis
Rouge
Naturel
7 mL
PP
Bouchon à vis
1 600/carton
16,6 mm
Tube à fond plat