Learn More
Gosselin™ Tubes à essai en PP à base plate
Solution idéale pour une utilisation clinique, environnementale, industrielle, microbiologique et dans l’industrie laitière. Les tubes à essai en PP à fond plat Gosselin™ sont fabriqués en PP naturel transparent.
233.00€ - 575.00€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Capacité (métrique) | 7 mL |
Longueur (métrique) | 54 mm |
Matériau | PP |
À utiliser avec | Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie |
Code produit | Marque | Stérilité | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12990371
|
Gosselin™
TP5-14 |
Stérile | Avec bouchon à vis blanc | 1 600/carton |
394.00€
1600 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13483916
|
Gosselin™
TP5-16 |
Stérile | Avec bouchon à vis rouge | 1 600/carton |
385.74€
1600 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12327577
|
Gosselin™
TP5-03 |
Non stérile | Sans bouchon | 2000/carton |
233.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12910381
|
Gosselin™
TP5-15 |
Non stérile | Avec bouchon à vis blanc | 1 600/carton |
575.00€
1600 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Tubes à centrifuger
- Niveau garanti de stérilité conforme à la norme ISO 11137 : Nil
- Contact alimentaire : les matières premières sont conformes à la réglementation CE N° 1935/2004
Spécification
Naturel | |
54 mm | |
Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie |
7 mL | |
PP | |
16,6 mm |