Learn More
Gosselin™ Tubes à essai en PP à base plate
Solution idéale pour une utilisation clinique, environnementale, industrielle, microbiologique et dans l’industrie laitière. Les tubes à essai en PP à fond plat Gosselin™ sont fabriqués en PP naturel transparent.
Marque: Gosselin™ TP5-03
177.57 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 7.40000kg
Description
- Tubes à centrifuger
- Niveau garanti de stérilité conforme à la norme ISO 11137 : Nil
- Contact alimentaire : les matières premières sont conformes à la réglementation CE N° 1935/2004
Spécification
Naturel | |
7 mL | |
PP | |
500 BG | |
Non stérile | |
Sans bouchon |
Sans bouchon | |
54 mm | |
Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie | |
2000/carton | |
16,6 mm |