Learn More
Gosselin™ Sachets à fermeture zip de poche
Excellente solution pour le transport et le stockage des échantillons solides. Les sachets de poche à fermeture zip Gosselin™ sont fabriqués en PE et non stériles.
Marque: Gosselin™ SP2-05
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 3.42000kg
Description
- Système de fermeture rapide
- Poche simple ou double
- Disponibilité dans toute une gamme de couleurs
Spécification
Jaune | |
Polyéthylène | |
4 000/carton | |
125 mm |
Utilisé dans la collecte et le transport de tubes et d’échantillons solides | |
50 μm | |
170 mm |