Learn More
Gosselin™ Sachets à fermeture zip de poche
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Longueur (métrique):
170 mm
220 mm
300 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Système de fermeture rapide
- Poche simple ou double
- Disponibilité dans toute une gamme de couleurs
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (application) | Utilisé dans la collecte et le transport de tubes et d’échantillons solides |
| Matériau | Polyéthylène |
| Épaisseur (métrique) | 50 μm |
| Quantité | 4 000/carton |
| Longueur (métrique) | 170 mm |
| Largeur (métrique) | 125 mm |