Learn More
Bel-Art™ Louches économiques SP Scienceware™
Pour un échantillonnage pratique à partir de réservoirs, cuves, ruisseaux, étangs, lacs
Marque:  Bel-Art™ F36784-0016
Code produit. 16669343
  • 73.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Léger et portable
  • Le filetage de 500 ml (16 oz) de coupelle en polypropylène peut être remplacé pour réduire la contamination croisée
  • Deux becs verseurs sur la coupelle permettent le versement à gauche ou à droite
  • Les poignées en plastique PEHD sont des tubes alvéolaires résistants sans inserts et sont nervurées pour une bonne préhension
  • L’extrémité de la poignée est dotée d’un crochet pour le stockage suspendu
Spécification
Spécification
Louche
Autoclavable
500 mL
3 pi
HDPE
16 oz.
Pour l’échantillonnage à partir de réservoirs, étangs, lacs
0,9 m
Nom du produit
Bel-Art™ Louches économiques SP Scienceware™ > Avec poignée de 91 cm (3 pi)