Learn More
Gosselin™ Tubes à essai à base circulaire de 3,5 ml
Grande résistance à la centrifugation jusqu’à 3000 xg avec un adaptateur approprié dans un rotor équilibré. Les tubes à essai à base circulaire de 3,5 ml Gosselin™ existent en polystyrène ou en polypropylène.
Marque: Gosselin™ TL75-02
88.96 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pour un usage en laboratoire
- Tous les tubes sont marqués CE + DIV
- Avec ou sans bouchon
- Compatibilité avec les systèmes d’automatisation
- En version stérile ou non stérile (stérilité assurée par le traitement par faisceau électronique à 10 kGy)
Spécification
CE, UL, ISO 11137 | |
3,5 mL | |
Pour les applications cliniques et environnementales, les produits laitiers, les industries, la microbiologie | |
2 500/carton | |
Non stérile | |
N° |
Naturel | |
PP | |
500 BG | |
Non | |
11,8 mm | |
Tube à fond rond |