Learn More
Gosselin™ Tubes à essai à base circulaire de 3,5 ml
Grande résistance à la centrifugation jusqu’à 3000 xg avec un adaptateur approprié dans un rotor équilibré. Les tubes à essai à base circulaire de 3,5 ml Gosselin™ existent en polystyrène ou en polypropylène.
124.00€ - 616.00€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Capacité (métrique) | 3,5 mL |
Avec rebord | Non |
Diamètre (métrique) | 11,8 mm |
Type de produit | Tube à fond rond |
Code produit | Marque | Matériau | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12357537
|
Gosselin™
TL75-02 |
PP | Non stérile |
124.00€
2500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11723304
|
Gosselin™
TL75-08 |
PP | Stérile |
616.00€
2500 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11769402
|
Gosselin™
TL75-01 |
PS | Non stérile |
147.00€
3000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11784026
|
Gosselin™
TL75-04 |
PS | Stérile |
611.00€
2500 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pour un usage en laboratoire
- Tous les tubes sont marqués CE + DIV
- Avec ou sans bouchon
- Compatibilité avec les systèmes d’automatisation
- En version stérile ou non stérile (stérilité assurée par le traitement par faisceau électronique à 10 kGy)
Spécification
Naturel | |
Non | |
Tube à fond rond |
3,5 mL | |
11,8 mm |