Learn More
Gosselin™ Tubes à essai à base circulaire de 3,5 ml
Grande résistance à la centrifugation jusqu’à 3000 xg avec un adaptateur approprié dans un rotor équilibré. Les tubes à essai à base circulaire de 3,5 ml Gosselin™ existent en polystyrène ou en polypropylène.
Marque:  Gosselin™ TL75-04
439.87 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11784026
  • 635.00€ / 2500 pièces
Expédition estimée: 27-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour un usage en laboratoire
  • Tous les tubes sont marqués CE + DIV
  • Avec ou sans bouchon
  • Compatibilité avec les systèmes d’automatisation
  • En version stérile ou non stérile (stérilité assurée par le traitement par faisceau électronique à 10 kGy)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
CE, DIV, CE N°1935/2004
PEBD
3,5 mL
Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie
625BG
Non
11,8 mm
Tube à fond rond
Rouge
Naturel
Polystyrène
Bouchon avec ailettes
2 500/carton
Stérile
Wing Cap