Learn More
Gosselin™ Tubes à essai à base circulaire de 3,5 ml
Grande résistance à la centrifugation jusqu’à 3000 xg avec un adaptateur approprié dans un rotor équilibré. Les tubes à essai à base circulaire de 3,5 ml Gosselin™ existent en polystyrène ou en polypropylène.
Marque: Gosselin™ TL75-01
104.87 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 7.20000kg
Description
- Pour un usage en laboratoire
- Tous les tubes sont marqués CE + DIV
- Avec ou sans bouchon
- Compatibilité avec les systèmes d’automatisation
- En version stérile ou non stérile (stérilité assurée par le traitement par faisceau électronique à 10 kGy)
Spécification
CE, DIV, CE N°1935/2004 | |
3,5 mL | |
Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie | |
3 000/carton | |
Non stérile | |
Sans bouchon |
Naturel | |
PS | |
500BG | |
Non | |
11,8 mm | |
Tube à fond rond |