Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Guide de lumière à col de cygne unique
Guide de lumière Flex and Stay à fibre optique dans une tubulure semi-rigide en col de cygne laqué noir.
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 154302
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Guide de lumière avec les fibres optiques écologiques Puravis™
- Un positionnement précis offre un contrôle complet du placement de la lumière
- Les branches du col de cygne sont positionnées dans des directions opposées pour créer une illumination proche de l’ombre
- Réajustement aisé
- Pour une utilisation avec les sources de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL
Spécification
Gooseneck Triple Light Guide | |
4,5mm | |
4.5 mm Fiber Bundle Diameter | |
Cold Light Source KL1600LED, KL2500LED or KL1500HAL | |
600 mm | |
Fibres de verre optique |
0.4 in. | |
4.5 mm | |
Éclairage de stéréomicroscopie | |
23.6 in. | |
600 mm |