Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Guide de lumière à col de cygne
Code produit. p-7202994 Tous les produits Schott Produits
Click to view available options
Type:
Guide de lumière simple à col de cygne
Guide de lumière à double col de cygne
Guide de lumière à triple col de cygne
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11802452
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 154101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Guide de lumière Flex and Stay à fibre optique dans une tubulure semi-rigide en col de cygne laqué noir.
  • guide de lumière avec les fibres optiques écologiques Puravis™
  • Un positionnement précis offre un contrôle complet du placement de la lumière
  • Les branches du col de cygne sont positionnées dans des directions opposées pour créer une illumination proche de l’ombre
  • Réajustement aisé
  • Pour une utilisation avec les sources de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL
Spécification
Type Guide de lumière simple à col de cygne
Diamètre (impériale) 0.4 in.
Diamètre (métrique) Jaquette extérieure de 11 mm
Diamètre (métrique) interne 4.5 mm
Dimensions (L x l x H) Diamètre de l’ensemble en fibre de 4,5 mm
À utiliser avec (application) Éclairage de microscopie stéréo
À utiliser avec (équipement) Sources de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL
Longueur (impériale) 23.6 in.
Longueur (métrique) 60 cm
Longueur (métrique) de portée du bras 600 mm
Matériau Fibres de verre optique