Learn More
Cyanure de potassium d’or(I), Premion™, 99,96 % (base métallique), Au 67,6 % min, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 13967-50-5 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00011414 |
Synonyme | Potassium dicyanoaurate(I); Potassium gold cyanide |
Description
Gold potassium cyanide is an important gold source used in electrolytic gold plating. The primary application of gold potassium cyanide is in the electroplating of metals. In addition, gold potassium cyanide is also used in the decorative plating of jewelry. It is useful for photoreduction of gold ions using the ZnO nanopowder. It is useful for the preparation of gold-gold junction electrode in the voltammetric glucose detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13967-50-5 | |
MFCD00011414 | |
Potassium dicyanoaurate(I); Potassium gold cyanide |
Spécification
Gold(I) potassium cyanide | |
13967-50-5 | |
Poudre cristalline | |
KAu(CN)2 | |
UN1588 | |
14,7628 | |
Soluble in water and slightly soluble in alcohol. | |
99.96% | |
Au 67.6% min. | |
3.45 g/mL |
(decomposition) | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011414 | |
6235525 | |
Potassium dicyanoaurate(I); Potassium gold cyanide | |
288.33 | |
Premion™ | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H330-H318-H290-H315
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut être corrosif pour les métaux.
Provoque une irritation cutanée.
P234-P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P332+P313-P361-P363-P390-P501c
H290-H300+H310+H330-H315-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 237-748-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CK6270000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Gold(I) potassium cyanide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Gold(I) potassium cyanide
RUO – Research Use Only