Learn More
Cyanure de potassium d’or(I), Premion™, 99,96 % (base de métaux), Au 67,6 % min, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11337397
Cyanure de potassium d’or(I), Premion™, 99,96 % (base de métaux), Au 67,6 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11337397
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11337397
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012552.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le cyanure d’or et de potassium est une source d’or importante utilisée dans l’électrolyse de l’or. Le cyanure d’or et de potassium est principalement utilisé dans la galvanoplastie des métaux. Le cyanure d’or et de potassium est également utilisé pour le placage décoratif des bijoux. Il est utile pour la photoréduction des ions d’or à l’aide de la nanopoudre de ZnO. Il est utile pour la préparation des électrodes à jonction or-or dans la détection voltampérométrique du glucose.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13967-50-5
Numéro MDL MFCD00011414
Synonyme Potassium dicyanoaurate(I); Potassium gold cyanide
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold(I) potassium cyanide
Point de fusion (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire KAu(CN)2
Numéro UN UN1588
Beilstein 6235525
Merck Index 14,7628
Informations sur la solubilité Soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Poids de la formule 288.33
Pourcentage de pureté 99.96%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 67.6% min.
Odeur Odorless
Densité 3.45 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU20F016 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/12/2024 Catalog Number012552.03,012552.14,012552.06
Numéro de lotZ03K015 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2024 Catalog Number012552.03,012552.14,012552.06
Numéro de lotY07K027 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/11/2024 Catalog Number012552.03,012552.14,012552.06
Numéro de lotY28J007 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/12/2023 Catalog Number012552.03,012552.14,012552.06
Numéro de lotU13H055 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number012552.03,012552.14,012552.06
Nom du produit
Cyanure de potassium d’or(I), Premion™, 99,96 % (base de métaux), Au 67,6 % min, Thermo Scientific Chemicals >