Learn More
Iodure d’or(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
205.02€ - 866.31€
Identifiants chimiques
CAS 10294-31-2
Formule moléculaire AuI
Poids moléculaire (g/mol) 323.87
Numéro MDL MFCD00014175
Clé InChI ATGIETUGWDAYPU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme gold monoiodide, gold i iodide, gold iodide, acmc-1bqvl, gold i iodide trace metals basis
CID PubChem 82526
Nom IUPAC iodure d’or
SMILES [I-].[Au+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11307198
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
016617.03
1 g
205.02€
1g
11397188
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
016617.06
5 g
866.31€
5g
Description
Description
Gold(I) iodide is employed in the synthesis of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10294-31-2
323.87
ATGIETUGWDAYPU-UHFFFAOYSA-M
82526
[I-].[Au+]
AuI
MFCD00014175
gold monoiodide, gold i iodide, gold iodide, acmc-1bqvl, gold i iodide trace metals basis
iodure d’or
Spécification
Gold(I) iodide
10294-31-2
AuI
UN3260
Insoluble in water; Soluble in alkali iodide, cyanide solutions; Decomposes in warm acids
[I-].[Au+]
323.87
323.87
Moisture sensitive
120°C (decomposition)
Cristalline
MFCD00014175
gold monoiodide, gold i iodide, gold iodide, acmc-1bqvl, gold i iodide trace metals basis
ATGIETUGWDAYPU-UHFFFAOYSA-M
iodure d’or
82526
99%
8.25 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-656-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante