Learn More
Iodure d’or(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11397188
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Gold(I) iodide is employed in the synthesis of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-31-2
Formule moléculaire AuI
Poids moléculaire (g/mol) 323.87
Numéro MDL MFCD00014175
Clé InChI ATGIETUGWDAYPU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme gold monoiodide, gold i iodide, gold iodide, acmc-1bqvl, gold i iodide trace metals basis
CID PubChem 82526
Nom IUPAC iodure d’or
SMILES [I-].[Au+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold(I) iodide
Point de fusion 120°C (decomposition)
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in alkali iodide, cyanide solutions; Decomposes in warm acids
Poids de la formule 323.87
Pourcentage de pureté 99%
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 8.25 g/mL
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Gold iodide