Learn More
Acide glyoxylique 50 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
21.91€ - 185.93€
Identifiants chimiques
CAS | 298-12-4, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.035 |
Numéro MDL | MFCD00006958 |
Clé InChI | HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | glyoxylic acid, 2-oxoacetic acid, oxoacetic acid, oxoethanoic acid, glyoxalic acid, formylformic acid, acetic acid, oxo, oxalaldehydic acid, glyoxylate, alpha-ketoacetic acid |
CID PubChem | 760 |
ChEBI | CHEBI:16891 |
Nom IUPAC | Acide oxaldéhydique |
SMILES | C(=O)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10095720
|
Thermo Scientific Acros
411060050 |
5 g | Flacon en verre |
21.91€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10187840
|
Thermo Scientific Acros
411065000 |
500 g | Flacon en verre |
58.49€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10300194
|
Thermo Scientific Acros
411060025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
185.93€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
298-12-4, 7732-18-5 | |
74.035 | |
HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N | |
760 | |
Acide oxaldéhydique |
C2H2O3 | |
MFCD00006958 | |
glyoxylic acid, 2-oxoacetic acid, oxoacetic acid, oxoethanoic acid, glyoxalic acid, formylformic acid, acetic acid, oxo, oxalaldehydic acid, glyoxylate, alpha-ketoacetic acid | |
CHEBI:16891 | |
C(=O)C(=O)O |
Spécification
Glyoxylic acid | |
50% in water | |
111.0°C | |
C2H2O3 | |
MFCD00006958 | |
05,320; 07,162; 09,228 | |
15, 4546 | |
Solubility in water: miscible. | |
C(=O)C(=O)O | |
74.035 | |
CHEBI:16891 | |
≥50% | |
1.3 |
Incolore à jaune | |
298-12-4, 7732-18-5 | |
-93.0°C | |
HC(O)COOH | |
03, IV, 1489 | |
1.3000g/mL | |
glyoxylic acid, 2-oxoacetic acid, oxoacetic acid, oxoethanoic acid, glyoxalic acid, formylformic acid, acetic acid, oxo, oxalaldehydic acid, glyoxylate, alpha-ketoacetic acid | |
HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N | |
Acide oxaldéhydique | |
760 | |
74.04 | |
1.4140 to 1.4180 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear eye protection/face protection.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-058-5
missing translation for 'rtecsNumber' : MD4550000
missing translation for 'tsca' : TSCA