Learn More
Acide glyoxylique 50 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10187840
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 298-12-4, 7732-18-5
Formule moléculaire C2H2O3
Poids moléculaire (g/mol) 74.035
Numéro MDL MFCD00006958
Clé InChI HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glyoxylic acid, 2-oxoacetic acid, oxoacetic acid, oxoethanoic acid, glyoxalic acid, formylformic acid, acetic acid, oxo, oxalaldehydic acid, glyoxylate, alpha-ketoacetic acid
CID PubChem 760
ChEBI CHEBI:16891
Nom IUPAC Acide oxaldéhydique
SMILES C(=O)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Glyoxylic acid
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom 50% in water
Point d’ébullition 111.0°C
Point de fusion -93.0°C
Formule linéaire HC(O)COOH
Beilstein 03, IV, 1489
Fieser 05,320; 07,162; 09,228
Densité 1.3000g/mL
Merck Index 15, 4546
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Poids de la formule 74.04
Pourcentage de pureté ≥50%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4140 to 1.4180
Gravité spécifique 1.3
Quantité 500 g
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Glyoxylic acid, 50% in water
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Glyoxylic acid