Learn More
Sel monoammonium d’acide glycyrrhizique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
47.90€ - 259.00€
Identifiants chimiques
CAS | 53956-04-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C42H65NO16 |
Poids moléculaire (g/mol) | 839.97 |
Numéro MDL | MFCD00167400,MFCD00167400 |
Clé InChI | ILRKKHJEINIICQ-OOFFSTKBSA-N |
CID PubChem | 131676200 |
Nom IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6S)-2-[[(4aR,6aR,6bS,8aS,11R,12aR,14aR,14bS)-11-carboxy-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptaméthyle-14-oxo-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14a-dodécahydro-1H-picène-3-yl]oxy]-6-carboxy-4,5-dihydroxyoxane-3-yle]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carb |
SMILES | N.CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)C=C2[C@@H]3C[C@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@@]12C)C(O)=O)O[C@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10590584
|
Thermo Scientific Acros
213750100 |
10 g | Flacon en verre |
47.90€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10696982
|
Thermo Scientific Acros
213750250 |
25 g | Flacon en verre |
83.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10771101
|
Thermo Scientific Acros
213751000 |
100 g | Flacon en verre |
259.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
53956-04-0 | |
839.97 | |
ILRKKHJEINIICQ-OOFFSTKBSA-N | |
(2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6S)-2-[[(4aR,6aR,6bS,8aS,11R,12aR,14aR,14bS)-11-carboxy-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptaméthyle-14-oxo-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14a-dodécahydro-1H-picène-3-yl]oxy]-6-carboxy-4,5-dihydroxyoxane-3-yle]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carb |
C42H65NO16 | |
MFCD00167400,MFCD00167400 | |
131676200 | |
N.CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)C=C2[C@@H]3C[C@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@@]12C)C(O)=O)O[C@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O)C(O)=O |
Spécification
Glycyrrhizic acid monoammonium salt | |
53956-04-0 | |
Authentique | |
C42H65NO16 | |
10,4369 | |
+ 51.50 | |
ILRKKHJEINIICQ-OOFFSTKBSA-N | |
(2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6S)-2-[[(4aR,6aR,6bS,8aS,11R,12aR,14aR,14bS)-11-carboxy-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptaméthyle-14-oxo-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14a-dodécahydro-1H-picène-3-yl]oxy]-6-carboxy-4,5-dihydroxyoxane-3-yle]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carb | |
131676200 | |
98+% | |
Poudre ou cristaux |
98% | |
209.0°C | |
98+% | |
MFCD00167400,MFCD00167400 | |
+ 51.50 (20.00°C c=1,EtOH 50% v/v) | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, ethanol,, soluble in ammonia water | |
N.CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)C=C2[C@@H]3C[C@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@@]12C)C(O)=O)O[C@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O)C(O)=O | |
839.97 | |
839.98 | |
10% max. 18-alpha-glycyrrhizic acid (HPLC) |
Sécurité et traitement
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 258-887-7
missing translation for 'rtecsNumber' : LZ6500000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
- Glycyrrhizic acid monoammonium salt
RUO – Research Use Only