Learn More
Sel monoammonium d’acide glycyrrhizique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10771101
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53956-04-0
Formule moléculaire C42H65NO16
Poids moléculaire (g/mol) 839.97
Numéro MDL MFCD00167400,MFCD00167400
Clé InChI ILRKKHJEINIICQ-OOFFSTKBSA-N
CID PubChem 131676200
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6S)-2-[[(4aR,6aR,6bS,8aS,11R,12aR,14aR,14bS)-11-carboxy-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptaméthyle-14-oxo-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14a-dodécahydro-1H-picène-3-yl]oxy]-6-carboxy-4,5-dihydroxyoxane-3-yle]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carb
SMILES N.CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)C=C2[C@@H]3C[C@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@@]12C)C(O)=O)O[C@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycyrrhizic acid monoammonium salt
Note relative au nom 98%
Point de fusion 209.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Merck Index 10,4369
Conditions de rotation spécifiques + 51.50 (20.00°C c=1,EtOH 50% v/v)
Rotation spécifique + 51.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, ethanol,, soluble in ammonia water
Poids de la formule 839.98
Pourcentage de pureté 98+%
Substances connexes 10% max. 18-alpha-glycyrrhizic acid (HPLC)
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Glycyrrhizic acid monoammonium salt