Learn More
Glycine, bioréactif ultra-pur, J.T. Baker™ Code produit.: 15538234
Glycine, bioréactif ultra-pur, J.T. Baker™
Code produit. 15538234
5 kg, Seau en PE
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Code produit. 15538234
Marque: Avantor J.T.Baker 405906
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
    Pour les applications d’électrophorèse, de chromatographie liquide et de biologie moléculaire ; pour une utilisation en laboratoire, recherche ou fabrication
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Conditionnement Seau en PE
Quantité 5 kg
Poids de la formule 75.07
Gravité spécifique 1L = 1.16kg
Qualité Bioréactif ultra-pur
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Glycine, bioréactif ultra-pur, J.T. Baker™ >